Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1450,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% | description reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline | description pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), BioXtra, ≥99.0% (titration) | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT) |
| grade anhydrous | grade reagent grade | grade - | grade Molecular Biology |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line BioXtra | product line BioUltra |
| form powder | form crystalline | form powder | form powder or crystals |
| solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?