Przejdź do
RDD016
D-(+)-Glucose
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
Synonim(y):
Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
913,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
maize
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.5% (anhydrous)
form
powder
quality
free-flowing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5146G5767G6152
description
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
description
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
description
ACS reagent
description
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (anhydrous)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
biological source
maize
biological source
maize
biological source
wheat
biological source
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
-
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)