Przejdź do
RDD020
Potassium phosphate monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-913-4
MDL number:
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
quality
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
795488
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
Redi-Dri™, ReagentPlus®
product line
Redi-Dri™
form
crystalline
form
powder or crystals
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)