Przejdź do
RDD022
Sodium phosphate dibasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-448-7
MDL number:
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤1.0% loss on drying
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium phosphate dibasic is a commonly used buffer in frozen formulations.
Application
  • Solid-State NMR Spectroscopy to Probe State and Phase Transitions in Frozen Solutions: This study utilized Sodium phosphate dibasic in the development of formulations for solid-state NMR spectroscopy, focusing on its utility in stabilizing and buffering various chemical environments within in vitro diagnostics manufacturing. This application ensures precise diagnostics by maintaining the integrity of the solution during freezing and thawing cycles (Du et al., 2023).
  • Arabinoxylan in Water through SANS: Single-Chain Conformation, Chain Overlap, and Clustering: This paper discusses the application of Sodium phosphate dibasic in the creation of specific buffer solutions for the structural analysis of polysaccharides using small-angle neutron scattering (SANS), a technique often employed in the pharmaceutical and biotechnological industries to ensure high-quality standards in diagnostics production (Petermann et al., 2023).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S790771640567550
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
description
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder (or crystals)
form
solid
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)