Przejdź do
RF451817C-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-18-17-Cryo, non aerosol tight, to hold, 18 x cryovials, with adapters and lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654161 (NA), Eppendorf® 5427705007 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5430/5430R
Parameter:
8,324 × g max. RCF
Feature:
to hold 18 x cryovials, fixed angle rotor, non aerosol tight, with adapters and lid
Produkt RF451817C-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 18 x cryovials, fixed angle rotor, non aerosol tight, with adapters and lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654161 (NA), Eppendorf® 5427705007 (EU)
parameter
8,324 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5430/5430R
General description
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)