Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25?/m0/s1
InChI key
SEBFKMXJBCUCAI-ILJKEPSESA-N
General description
Application
- to study its effect on gene expression levels of various proteins involved in chromatin regulations of prostate cancer, by real time polymerase chain reaction (RT-PCR)
- to study its effect on cell proliferation in platelet-derived growth factor (PDGF)-treated human tenon′s fibroblasts (HTFs) by investigating the expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and by water-soluble tetrazolium salt (WST-1) assay
- to examine its effect on gene expression levels of stromelysine 1 (STM1), acetyl hexoseamines and collagen production during skin wound healing
- to study its inhibitory effect on Escherichia coli ATP synthase
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?