Przejdź do
S0693
SB 204741
>98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(1-Methyl-1H-5-indolyl)-N′-(3-methyl-5-isothiazolyl)urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4220,00 zł
3587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3n(C)ccc3c2)sn1
InChI
1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI key
USFUFHFQWXDVMH-UHFFFAOYSA-N
Application
SB 204741 has been used as a 5-hydroxytryptamine receptor 2B (Htr2B) antagonist:
  • to inhibit Htr2b signaling to test its effect on hepatic stellate cell (HSC) activation in three-month-old adult zebrafish
  • to test its effect on the inhibition of fluoxetine effects in depressive-like behavioral studies in mice
  • to test its effect in reducing scratching behavior evoked by sertraline in mice
Biochem/physiol Actions
SB 204741 reduces the synaptic facilitation induced by the low dose of buprenorphine in spinal C-fiber synapses.
5-HT2B serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)