Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
701,00 zł
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H39N5O8.C2H4O2/c1-19-16-29(41)45-26-18-22(11-12-23(19)26)35-31(43)24(10-6-7-15-33)36-32(44)25(17-21-8-4-3-5-9-21)37-30(42)20(2)34-27(38)13-14-28(39)40;1-2(3)4/h3-5,8-9,11-12,16,18,20,24-25H,6-7,10,13-15,17,33H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,43)(H,36,44)(H,37,42)(H,39,40);1H3,(H,3,4)/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
YSFJDCMZVSMICC-FMQWQMCSSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description protease substrate | description Leucine aminopeptidase substrate | description calpain substrate |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility 50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?