Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł 2482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
921,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥45 units/mg solid
mol wt
56 kDa by SDS-PAGE
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Sucrose Phosphorylase belongs to glycoside hydrolase, GH13 family. It comprises of four domains with the glucose anomeric carbon-binding site and a glucoside-binding site. The active site residues include Asp192 and Glu232. It is majorly produced by bifidobacteria and lactic acid bacteria. The cross-linked sucrose phosphorylase aggregates is thermostable and could be exploited for industrial catalysis of glycosylation.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥45 units/mg solid | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF | description suitable for NMR (reference standard), 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M | description suitable for NMR (reference standard), 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in. |
| specific activity ≥45 units/mg solid | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form lyophilized powder | form solid | form solution | form - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt 56 kDa by SDS-PAGE | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?