Przejdź do
S100HR
Sephacryl®
100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins)
Synonim(y):
Poly([allyl dextran]-co-N,N′-methylenebisacrylamide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1020,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
32160701
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
stability: stable to 0.2M NaOH
form
suspension (20% aqueous ethanol)
feature
autoclavable
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
particle size
25-75 μm (wet)
pore size
1000-100,000 Da MW range (globular proteins)
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
storage temp.
2-8°C
General description
  • Supplied swollen, suspended in 20% aqueous ethanol
  • Autoclavable
  • Stable to 0.2N sodium hydroxide (NaOH)
  • Store at refrigerated temperature (2-8 °C)
Application
For size exclusion chromatography; the HR grade is a smaller particle size with narrower size range distribution, allowing for more efficient separations at faster flow rates. Recommended fractionation ranges are listed for globular proteins and dextrans..
Sephacryl® has been used:
  • to develop a novel high-throughput screening assay for sickle cell disease drug discovery
  • to purify and characterize ovine pancreatic elastase as well as a lysozyme from human urine
Legal Information
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S400HRS300HRS200HR
description
100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins)
description
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
description
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
description
200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
suspension (20% aqueous ethanol)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
matrix
-
matrix
-
pore size
1000-100,000 Da MW range (globular proteins)
pore size
10-2000 kDa MW range (dextrans), 20-8000 kDa MW range (globular proteins)
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephacryl®
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 43 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)