Przejdź do
S1014
Streptonigrin
from Streptomyces flocculus, ≥98% (HPLC), powder, apoptosis inducer
Synonim(y):
Bruneomycin, Nigrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
223-501-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
599390
Assay:
≥98%
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Streptonigrin from Streptomyces flocculus, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1OC)-c2c(C)c(nc(c2N)-c3ccc4C(=O)C(OC)=C(N)C(=O)c4n3)C(O)=O
InChI
1S/C25H22N4O8/c1-9-14(10-6-8-13(35-2)23(36-3)20(10)30)15(26)19(29-17(9)25(33)34)12-7-5-11-18(28-12)22(32)16(27)24(37-4)21(11)31/h5-8,30H,26-27H2,1-4H3,(H,33,34)
InChI key
PVYJZLYGTZKPJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Streptonigrin (SN) is an aminoquinone antitumour antibiotic. Its antineoplastic activity requires reductive activation by Xanthine-converting enzymes. It induces apoptosis by a mechanism involving NF-κB. DNA cleavage reaction and chromosome damage by SN are influenced by the nature of the metal ion present and dependent on the production of free radicals. Its antibiotic activity is iron-activated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9162S5921P9564
description
≥98%
description
≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
description
Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
description
powder
assay
≥98%
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)