Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106502
General description
The MISSION® siRNA Transfection Reagent is for the transfection of siRNA to achieve ≥90% silencing efficiency for transient knockdown of eukaryotic gene expression.
Effective gene silencing and reduced off target effects are achieved using a low siRNA concentration (1nM). The siRNA Transfection Reagent is provided as a sterile solution, and is compatible with serum and antibiotics.
Effective gene silencing and reduced off target effects are achieved using a low siRNA concentration (1nM). The siRNA Transfection Reagent is provided as a sterile solution, and is compatible with serum and antibiotics.
Other Notes
Gene silencing assay: An A549 cell line stably expressing firefly luciferase was transfected in 24-well plates with 8.4 ng of 21-mer Luciferase siRNA using 2 μL of the MISSION® siRNA Transfection Reagent. Experiments were performed in triplicate in presence of serum. Cell lysates were assessed for luciferase expression 48 hours post-transfection.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?