Przejdź do
S153
SQ 22536
≥97% (HPLC), Adenylate cyclase inhibitor, powder
Synonim(y):
9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.22
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
999,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SQ 22,536, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
InChI key
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Application
SQ 22,536 was used to study the role of adenylate cyclase in differentiation of PC12 cells and in gap junctional intercellular communication in breast cancer cells.
Biochem/physiol Actions
SQ 22,536 is a cell-permeable adenylyl cyclase inhibitor. IC50 = 20 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
SQ 22,536 is an effective inhibitor of not only basal but also prosptaglandin E1-activated adenylate cyclase activities in platelets.1 It reverses hyperalgesia contralaterally and ipsilaterally when injected intramuscularly in rats.2
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
568500EMU080861EMU019061
description
≥97% (HPLC), powder
description
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
description
targeting mouse Adcy2
description
targeting mouse Adcy8
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
off-white
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADCY1(107), ADCY2(108), ADCY3(109), ADCY4(196883), ADCY5(111), ADCY6(112), ADCY7(113), ADCY8(114), ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... ADCY2(210044), Adcy2(210044)
Gene Information
mouse ... ADCY8(11514), Adcy8(11514)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SQ 22,536
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)