Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N5O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Adefovir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(CCOCP(O)(O)=O)cnc12
InChI
1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16)
InChI key
SUPKOOSCJHTBAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Adefovir has been used to study its anti-retro viral effect on porcine endogenous retrovirus (PERV) activity.
Biochem/physiol Actions
Adefovir is an antiviral and is the active form of adefovir dipivoxyl
Adefovir is an antiviral drug that after intracellular conversion to adefovir diphosphate inhibits hepatitis B virus (HBV) DNA polymerase (reverse transcriptase).
Adefovir, also known as 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenine (PMEA), is an acyclic nucleoside phosphonate. It has a potential to hinder the in vitro replication of several retroviruses such as human immunodeficiency virus (HIV)-1 and HIV-2, simian immunodeficiency virus (SIV), simian AIDS-related virus (SRV), feline immunodeficiency virus (FIV). Thus, Adefovir may be used as a therapeutic for various retrovirus infections including acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Cyclic Nucleotide research. Discover more featured ADME Tox and Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL | solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?