Przejdź do
S1626
Sorbic acid
99.0-101.0% anhydrous basis
Synonim(y):
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-768-7
Beilstein/REAXYS Number:
1098547
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% anhydrous basis
Form:
(Crystalline powder or granule)
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
form
(Crystalline powder or granule)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.05 g/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
antibiotic activity spectrum
fungi
lipid type
unsaturated FAs
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
General description
Sorbic acid is used as a food preservative and has antimicrobial property.
Application
Sorbic acid has been used as an antimicrobial component of artificial diet for worms.
Biochem/physiol Actions
Sorbic acid can be used to inhibit bacterial, yeast and fungal sulfhydryl enzymes by inhibiting amino acid uptake.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1615956S0950000
Sorbic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1615956
Sorbic acid
Sorbic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0950000
Sorbic acid
description
99.0-101.0% anhydrous basis
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
(Crystalline powder or granule)
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: 0.05 g/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorbic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?