Przejdź do
S1702
Sodium cholate hydrate
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NaO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.55 (anhydrous basis)
EC Number:
206-643-5
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
eCl@ss:
38100201
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
animal
Quality Segment
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
impurities
Heavy Metals, Sodium deoxycholate; tested
CMC
9-15 mM (20-25°C)
HLB
18
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6445C125427029
description
-
description
BioXtra, ≥99%
description
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
description
≥97.0% (dried material, NT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
animal
biological source
-
biological source
bovine and/or ovine bile
biological source
-
impurities
Heavy Metals, Sodium deoxycholate; tested
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.05% Phosphorus (P)
impurities
-
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
application(s)
(Protein Solubilization and Purification)
application(s)
-
application(s)
-
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cholate hydrate
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)