Przejdź do
S1799
SP Sepharose™
Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
Synonim(y):
Sulfopropyl-Sepharose™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
39020601
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous ethanol suspension
matrix active group
, —CH2-SO3-
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
180-250 μeq/mL, gel
storage temp.
2-8°C
Application
SP Sepharose™ is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. SP Sepharose™ has been used to study inhibitory proteins and peptides from the rhizomes of zingiberaceae plants as well as to study the subunit heterogeneity and molecular evolution of soybean basic 7S globulin. SP Sepharose™ has also assisted with advancing industrial applications of preparation of chitosan oligosaccharides.
Physical form
Suspension in 0.2 M sodium acetate and 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CL2B300CL6B200
description
Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
description
Cross-linked
description
Cross-linked
particle size
45-165 μm (wet)
particle size
-
particle size
-
matrix active group
, —CH2-SO3-
matrix active group
-
matrix active group
-
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans), 70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins)
pore size
10,000-4,000,000 fractionation range (Globular proteins), 10,000-1,000,000 fractionation range (Dextrans)
capacity
180-250 μeq/mL, gel
capacity
-
capacity
-
form
aqueous ethanol suspension
form
suspension
form
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 109.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 43 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)