Przejdź do
S1888
Sucrose
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar cane
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5 ppm heavy metals (as lead)
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 500 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Sucrose is an abundant disaccharide produced as the end product of photosynthesis. It is a nonreducing sugar comprising glucose and fructose. Sucrose is obtained from cane sugar and is mostly synthesized in leaves. 
Application
Sucrose has been used as a component of vitrification solutions for the freezing, thawing, or heating of embryo/oocytes. It has also been used to create sucrose gradients for the purification of viruses and proteins.
Biochem/physiol Actions
Sucrose is the chief sugar transferred in the phloem of most plants. It is used to make density gradients for the separation of cell/organelle. Sucrose can also be used in various enzymatic assays. Additionally, it serves as a supplement in the plant, insect, and bacterial culture media.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5391RDD023
description
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review