Przejdź do
S2404
Sodium acetate buffer solution
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786729
eCl@ss:
32129211
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
3 M
pH
7.0±0.05 (25 °C)
suitability
suitable for DNA precipitation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
General description
Sigma′s Sodium Acetate Buffer is a 3M solution prepared with 18 megaohm water and filter-sterilized.
Application
Sodium acetate buffer solution has been used for the precipitation of DNA. It has also been used as a component of supporting electrolyte for electrochemical sensor.
Sodium acetate buffer solution is suitable for elution of proteins and for use in general molecular biology applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S78998581090358
description
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
description
pH 5.2±0.1 (25 °C), Molecular Biology, 3 M, 0.2 μm filtered
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
concentration
3 M
concentration
3 M
concentration
-
concentration
~1.0 M in H2O, 1 M
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7.0±0.05 (25 °C)
pH
5.2±0.1 (25 °C)
pH
7.8±0.2 (25 °C)
pH
7.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate buffer solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)