Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
eCl@ss:
32160703
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Bufor to 100 mM octan potasu, pH 5,0, gotowy do użycia roztwór przygotowany z 18 megaomów wody i przefiltrowany 0,2 μm.
Application
Roztwór buforowy octanu potasu, pH 5,0 jest odpowiedni do:
- Buforowanie moczu w procedurach hydrolizy leków przy użyciu enzymów β-glukuronidazy limpet, takich jak SRE0093, SRE0095, G8132 i G2174.
- Test enzymatyczny β-glukuronidazy z Helix pomatia i wątroby bydlęcej (Protokół)
- Stosować jako ogólny laboratoryjny odczynnik buforujący octan o pH 5,0.
Features and Benefits
Gotowy do użycia bufor
Roztwór buforowy octanu potasu został opracowany specjalnie do stosowania z rekombinowanymi enzymami β-glukuronidazy limpet SRE0093 i SRE0095. Bufor jest wolny od fosforanów, detergentów, węglowodanów i innych składników, które mogą zakłócać metody analizy.
- Filtr 0,2 μm
- pH 5,0 dla optymalnej hydrolizy leku przez enzym β-glukuronidazę limpetową
Roztwór buforowy octanu potasu został opracowany specjalnie do stosowania z rekombinowanymi enzymami β-glukuronidazy limpet SRE0093 i SRE0095. Bufor jest wolny od fosforanów, detergentów, węglowodanów i innych składników, które mogą zakłócać metody analizy.
Preparation Note
Produkt należy przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Nieotwarty bufor przechowywany w temperaturze 2-8 °C zachowuje stabilność przez co najmniej dwa lata.
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 mM, pH 5.0, 0.2 μM filtered | description powder | description pH 5.2±0.1 (25 °C), Molecular Biology, 3 M, 0.2 μm filtered | description pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?