Przejdź do
S2694
SB-408124
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-(6,8-Difluoro-2-methyl-4-quinolinyl)-N′-[4-(dimethylamino)phenyl]urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
799,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
2176,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18F2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
799,00 zł
Cena katalogowa940,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(NC(=O)Nc2cc(C)nc3c(F)cc(F)cc23)cc1
InChI
1S/C19H18F2N4O/c1-11-8-17(15-9-12(20)10-16(21)18(15)22-11)24-19(26)23-13-4-6-14(7-5-13)25(2)3/h4-10H,1-3H3,(H2,22,23,24,26)
InChI key
JTARFZSNUAGHRB-UHFFFAOYSA-N
Application
SB-408124 was used to block orexin A-mediated cardiovascular effects in rats. It was used to study block the increase of endogenous glucose production mediated by bicuculline in rats.
Biochem/physiol Actions
SB-408124 blocks the orexin type 1 receptor that stimulates the production of stress hormone in hypothalamus. It blocks orexin A-induced increase in arterial pressure and elevation of heart rate in rats. SB-408124 modulates phrenic nerve activity that is important in respiration.
SB 408124 is an OX1 orexin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU031451
description
≥98% (HPLC), solid
description
targeting mouse Bc068281
form
solid
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
color
off-white
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)