Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł 1683,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1683,00 zł
Cena katalogowa1980,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
SNC80, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@H](N2C[C@H](C)N(CC=C)C[C@H]2C)c3cccc(OC)c3
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27?/m0/s1
InChI key
KQWVAUSXZDRQPZ-QNWUEUMSSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥97% (HPLC) | description whole antiserum, lyophilized powder | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form lyophilized powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color off-white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... OPRD1(4985) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) | Gene Information mouse ... Oprd1(18386) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SNC80
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Ala2]-Deltorphin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/289/271/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f/640/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f.png)