Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
Informacje o tej pozycji
571,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C38H54N8O10/c1-20(2)31(37(55)41-19-29(40)48)46-38(56)32(21(3)4)45-35(53)27(15-16-30(49)50)43-36(54)28(18-23-9-7-6-8-10-23)44-33(51)22(5)42-34(52)26(39)17-24-11-13-25(47)14-12-24/h6-14,20-22,26-28,31-32,47H,15-19,39H2,1-5H3,(H2,40,48)(H,41,55)(H,42,52)(H,43,54)(H,44,51)(H,45,53)(H,46,56)(H,49,50)/t22-,26+,27+,28+,31+,32+/m1/s1
InChI key
NUNBRHVOPFWRRG-RCEFDBTISA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprd1(18386), Oprm1(18390)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form - |
| Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985) | Gene Information human ... OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Ala2]-Deltorphin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/289/271/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f/640/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f.png)
![[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/934/176/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687/640/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687.png)
![[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Enkephalin acetate salt ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/227/014/768064c2-9ae6-47bd-8550-e2aa5c3b61de/640/768064c2-9ae6-47bd-8550-e2aa5c3b61de.png)