Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.28
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-158-6
Beilstein/REAXYS Number:
53259
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4Oc5cccc(O)c5C(=O)c14
InChI
1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3
InChI key
UTSVPXMQSFGQTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Initiates lung and liver tumors under experimental conditions.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description powder, ≥98% (TLC) | description - | description ~50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color yellow | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterigmatocystin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?