Przejdź do
S3452
Adiuwant s-TDM
oil-in-water emulsion
Synonim(y):
6′-Dikorynomikolan, sTDM, TDCM, Trehaloza-6, sTDCM, syntetyczny czynnik pępowinowy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12161804
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Adiuwant s-TDM to stabilna emulsja typu olej w wodzie, która może być stosowana jako alternatywa dla klasycznej emulsji Freund's typu woda w oleju lub jako wsparcie dla Sigma Adjuvant System S6322.
Physical form
Każda fiolka zawiera 0,5 mg syntetycznego dikorynomikolanu trehalozy (analogu dikorynomikolanu trehalozy z czynnika krętka gruźlicy) w 44 μl oleju skwalenowego, 0,2% TWEEN® 80 i wody.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)