Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
614,00 zł
Nazwa produktu
Shields and Sang M3 Insect Medium, With L-glutamine and potassium bicarbonate., liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
glucose: 10 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.6 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With L-glutamine and potassium bicarbonate., liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture | description With L-glutamine, without potassium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture | description With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture | description With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility - |
| form liquid | form powder | form liquid | form powder |
| components glucose: 10 g/L (Dextro) | components NaHCO3: no | components NaHCO3: 0.35 g/L | components L-glutamine: 0.6 g/L |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shields and Sang M3 Insect Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?