Przejdź do
S3772
Sheep serum
Synonim(y):
Serum, ovine serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
sheep
Sterility:
non-sterile
Shipped in:
dry ice
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
sterility
non-sterile
contains
preservative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sheep Serum is a pooled preparation obtained from a normal donor herd.
Application
Sheep serum has been used as a blocking agent and control in immunoassays.
Sheep serum can be used as a blocking agent and control in immunoassays. It has also been used to block non-specific reactivity in immunohistochemistry of frozen rat levator labii superioris muscle tissue sections.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2263S4265I5131
description
-
description
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
whole antiserum
description
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
sterility
non-sterile
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
rabbit
biological source
sheep
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sheep serum
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)