Przejdź do
S3875
Seleno-DL-methionine
≥99% (TLC)
Synonim(y):
2-amino-4-(methylseleno)-Butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.11
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
215-977-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1758204
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Seleno-DL-methionine, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Se]CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2613S165005174
DL-Menthol analytical standard
Supelco
05174
DL-Menthol
description
≥99% (TLC)
description
-
description
powder
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
>98% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)