Przejdź do
S4400
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Synonim(y):
Staurosporine, Antibiotic AM-2282
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H26N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.53
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
1060573
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Staurosporine from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
mp
288-291 °C
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
Staurosporinefrom Streptomyces sp. is an alkaloid that induces apoptosis in a rangeof cell lines. It facilitates the inhibition of tumor cell proliferation, PKCinhibition, and blockage of cell cycle progression in various cells. Themechanisms followed by staurosporine-induced apoptosis differ among differentcell lines that include, mitochondrial apoptotic pathway, Bcl-2 overexpession,and caspase-independent mechanisms. It partially reverses multi-drug resistance (MDR), sensitizing cellswith MDR phenotype to cytotoxic agents. Staurosporine inhibits p-glycoprotein(Pgp) phosphorylation. However, the functional significance of Pgpphosphorylation is ill-defined.
Chemical structure: indol derivative
Application
Staurosporine from Streptomyces sp. was used to induce cell death in human mesenchymal stem cells and to induce cell death by PKC inhibition in hamster lung fibroblast line CCL-39.
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of phospholipid/calcium-dependent protein kinase. Inhibits the upregulation of VEGF expression in tumor cells.
Staurosporine from Streptomyces sp. yields clear, colorless to faint yellow solution in methanol at 2 mg/ml.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs and InsR pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S592137095569396
description
≥98% (HPLC), film
description
Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
film
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2 + 8032-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)