Przejdź do
S4449
Seppro™ Neutralization Buffer
Synonim(y):
Tris (hydroxymethyl) aminomethane buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
80 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with ABI ViiA 7
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Seppro™ Neutralization buffer [Tris (hydroxymethyl) aminomethane] is a reagent qualified for use in Seppro™ protein preparation and separation systems.
Application
Seppro™ neutralization buffer has been used to neutralize the column for immunoglobulin Y (IgY) immunodepletion of top abundant plasma proteins. It has also been used for IgY14 and SuperMix depletion of human plasma.
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4199S4324S2454
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
compatibility
for use with ABI ViiA 7
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)