Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł 217,60 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122103
217,60 zł
Cena katalogowa256,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Application
For inoculating petri dishes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass spreaders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?