Yes, SYPRO Ruby Protein Blot Stain works with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes. For more information, please access the Product Data Sheet which can be found in the DOCUMENTATION section under the 'More Documents' tab:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4942#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/369/103/s4817dat.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3710,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
shelf life
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
Quality Segment
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable
fluorescence
λex 280,450 nm; λem 610 nm
General description
- uses a simple staining protocol, with no possibility of overstaining
- delivers a linear quantitation range of over three orders of magnitude
- shows less protein-to-protein variability
- stains glycoproteins, lipoproteins, calcium-binding proteins, fibrillar proteins, and other difficult-to-stain proteins
- will not stain extraneous nucleic acids
- does not interfere with subsequent analysis of proteins by Edman-based sequencing or mass spectrometry
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description 10,000 × in DMSO |
| technique(s) protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable | technique(s) protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable, protein electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| fluorescence λex 280,450 nm; λem 610 nm | fluorescence λex 300,470 nm; λem 570 nm | fluorescence - | fluorescence - |
| shelf life ≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light) | shelf life ≥6 mo. (when stored desiccated and protected from light at room temperature, 4 °C or 20 °C.) | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Salve Sybro ruby è utilizzabile per colorare membrane blot PVDF?