Przejdź do
S5007
Sunflower seed oil
from Helianthus annuus, liquid, emollient
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
752,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-273-9
MDL number:
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sunflower seed oil from Helianthus annuus,
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Segment
General description
Sunflower seed oil from Helianthus annuus contains saturated fatty acids (palmitic and stearic acids), monounsaturated fatty acid (oleic acid), and polyunsaturated acid (mostly linoleic acid). In addition, this edible oil also contains nonglyceridic contents including tocopherols and plant sterols, and is rich in vitamins and minerals.
Application
Sunflower seed oil from Helianthus annuus was used as a vehicle to administer tamoxifen and 4-hydroxytamoxifen to mice.
Biochem/physiol Actions
Sunflower seed oil is one of the most used vegetable oils in human nutrition. Oilseed crop sunflower (Helianthus annuus) is also used for biodiesel production. Sunflower oil is used as an emollient in cosmetics, and it serves as an effective phenolic antioxidant. Phytosterols in sunflower oil help in regulating the cholesterol levels in the body. Therefore, sunflower oil may be used to treat pathological conditions such as like acne, arthritis, and hair damage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471231642347PHR2989
description
-
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)