Przejdź do
S5076
SF-22
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-3-[[(2,5-dimethylphenyl)amino]sulfonyl]-4-methyl-benzamide, SID 17413034
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H26N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 26 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)c(NS(=O)(=O)c2cc(ccc2C)C(=O)Nc3ccccc3-c4ccccc4)c1
InChI
1S/C28H26N2O3S/c1-19-13-14-20(2)26(17-19)30-34(32,33)27-18-23(16-15-21(27)3)28(31)29-25-12-8-7-11-24(25)22-9-5-4-6-10-22/h4-18,30H,1-3H3,(H,29,31)
InChI key
BWWPVIRXNOWQSI-UHFFFAOYSA-N
Application
SF-22 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
Biochem/physiol Actions
Radioligand studies reveal that SF-22 also targets 5-HT2B and 5-HT6 serotonin receptors and dopamine transporter.1
SF-22 is a potent, selective NPY Y2 receptor antagonist; highly brain-penetrant
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)