Przejdź do
S5628
Ser-Tyr β-naphthylamide
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.44
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32160702
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
color
off-white
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)
InChI key
MAQKGNBGUVFWNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for cathepsin C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)