Przejdź do
S5904
Sodium metasilicate nonahydrate
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3Si · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.20
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
229-912-9
MDL number:
Assay:
≥98%
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI key
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium metasilicate nonahydrate has been used as a trace element additive in bronchial epithelial growth medium (BEGM) and air-liquid interface (ALI) medium for culturing primary human airway epithelial (hAE) cells to study airway biology, disease, and therapy related to respiratory tract diseases.
Silicon (Si) has been reported to effectively manage some pests and diseases of plants.Exogenous application of silicon (Si) in the form of sodium metasilicate reduced disease development caused by Penicillium expansum and Monilinia fructicola in sweet cherry fruit at 20 degrees C. The inhibition of fruit decay was correlated closely with Si concentrations.
Biochem/physiol Actions
Silicon (Si) has been reported to effectively manage some pests and diseases of plants. External application of silicon (Si) in the form of sodium metasilicate to Penicillium expansum and Monilinia fructicola infected sweet cherry fruit, at 20 °C, decreased the disease progression. The inhibition of fruit decay has been inferred by the Si concentrations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S439230781571746
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98%
description
≥98%
description
-
description
≥95.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥95.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium metasilicate nonahydrate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)