Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł 977,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
977,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 15%grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
beads
swelling
1 g swells to 9-11 mL
bead diameter
50-150 μm
pore size
exclusion limit (20 bp dsDNA; (rA)20)
pH
2-10
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, medium | description Superfine | description BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, fine | description Medium |
| grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form beads | form powder | form beads | form slurry |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| product line BioReagent | product line - | product line BioReagent | product line - |
| swelling 1 g swells to 9-11 mL | swelling 1 g swells to 9-11 mL | swelling 1 g swells to 9-11 mL | swelling -1 g swells to 9-11 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-50
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?