Przejdź do
S6191
Sodium chloride
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
BioPerformance Certified
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride is suitable reagent for plant cell culture studies and insect cell culture studies. It is the suitable reagent used to prepare alkaline Congo red solution. It may be employed in the basal medium for tobacco cell cultures to investigate the osmotic adjustment of NaCl-adapted and nonadapted cell lines.
Other Notes
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7710OP94052613423
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
OmniPur® Grade, >=99.5%
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
form
powder or crystals
form
granular (Fine)
form
crystalline powder
form
powder or crystals
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
-
grade
puriss.
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)