Przejdź do
S6626
Strophanthidin
cardiotonic steroid
Synonim(y):
3β,5,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide, Apocymarin, Convallatoxigenin, Corchorin, Corchoside A aglycone, Corchsularin, Cymarigenen, Erysimupicrone, K-Strophanthidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-626-6
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Strophanthidin,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@@](CC[C@@H]2C(CO3)=CC3=O)(O)[C@]4([H])CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C([H])=O)[C@@]4([H])CC1
InChI
1S/C23H32O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,13,15-18,25,27-28H,2-9,11-12H2,1H3
InChI key
ODJLBQGVINUMMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Strophanthidin was used to synthesize acetylstrophanthidin and the effect on neurotransmitter release from dog saphenous vein was studied.3
Biochem/physiol Actions
Strophanthidin is a cardiotonic steroid that elevates the activity of Na+/K+-ATPase in cardiac myocytes.1 It decreases the potassium content and raises the sodium content in rabbit renal cortex slices.2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8321589458D7008
Strophanthidin phyproof® Reference Substance
PHL83215
Strophanthidin
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strophanthidin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)