Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zSchnelldorf Distribution | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
Quality Segment
form
suspension (20% aqueous ethanol)
technique(s)
protein array: suitable
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
pore size
1-100 kDa MW range (dextrans), 10-600 kDa MW range (proteins)
operating pH range
1-14(short term), 3-12(long term)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Superdex®200 Prep Grade | description Superdex®75 Prep Grade | description 10/300 GL, Cytiva | description 3.2/300, Cytiva |
| pore size 10-600 kDa MW range (proteins), 1-100 kDa MW range (dextrans) | pore size 3-70 kDa MW range (proteins), 500-30,000 Da MW range (dextrans) | pore size - | pore size - |
| particle size 24-44 μm | particle size 24-44 μm | particle size ~ 9 μm | particle size ~9 μm |
| matrix cross-linked agarose | matrix cross-linked agarose | matrix composite of cross-linked agarose and dextran | matrix composite of cross-linked agarose and dextran |
| form suspension (20% aqueous ethanol) | form suspension (20% aqueous ethanol) | form prepacked column | form prepacked column |
| technique(s) protein array: suitable | technique(s) protein array: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superdex®
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?