Przejdź do
S6826
Stiripentol
≥98% (HPLC), Anti-convulsant reagent, powder
Synonim(y):
4,4-dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, Diacomit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
256-480-9
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Stiripentol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+
InChI key
IBLNKMRFIPWSOY-FNORWQNLSA-N
Application
Stiripentol has been used in pharmacokinetic analysis and as a reference standard in fluorescence spectra analysis.
Stiripentol may be used in GABAA receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Anti-convulsant drug
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S151FLUH99C78EB5
description
≥98% (HPLC)
description
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)