Przejdź do
S6879
D-Sphingosine
from bovine brain, ~99% (TLC)
Synonim(y):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
EC Number:
204-651-3
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1727294
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine brain
assay
~99% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Application
D-Sphingosine from bovine brain was tested for effects on distribution of clathrin/AP-2 in cultured fibroblasts.8 It was used to prepare vesicles and study the interactions of DNA with bilayers of cationic liposomes.9
Biochem/physiol Actions
A constituent of cell membranes. Precursor of ceramide. Selective inhibitor of protein kinase C, but does not inhibit protein kinase A or myosin light chain kinase. Inhibitor of calmodulin-dependent enzymes.
Preparation Note
Prepared from sphingomyelin.
Analysis Note
May contain small amounts of structural analogues.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)