Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 694,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-651-3
Beilstein/REAXYS Number:
1727294
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
74.2-78.1 °C
solubility
chloroform: complete 20 mg/mL, clear, colorless
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Gene Information
rat ... Prkca(24680)
Application
The effects of D-Sphingosine, synthetic, on germination activity was studied in the fungus Nomuraea rileyi.8
Biochem/physiol Actions
A constituent of cell membranes. Precursor of ceramide. Selective inhibitor of protein kinase C, but does not inhibit protein kinase A or myosin light chain kinase. Inhibitor of calmodulin-dependent enzymes.
Natural isomer of sphingosine
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?