Przejdź do
S7201
SR-46349 hemifumarate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-((3Z)-3-(2-Dimethylaminoethyl)oxyimino-3-(2-fluorophenyl)propen-1-yl)phenol hemifumarate salt, Eplivanserin hemifumarate salt, SR-46349B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21FN2O2 · 0.5 C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)CCO\N=C(\C=C\c1ccc(O)cc1)c2ccccc2F.CN(C)CCO\N=C(\C=C\c3ccc(O)cc3)c4ccccc4F
InChI
1S/2C19H21FN2O2.C4H4O4/c2*1-22(2)13-14-24-21-19(17-5-3-4-6-18(17)20)12-9-15-7-10-16(23)11-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-12,23H,13-14H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2*12-9+,21-19-;2-1+
InChI key
RNLKLYQQDLHHBH-ABDBJYMXSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356)
Application
SR-46349 hemifumarate salt may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
ASTAR (Antagonist of Serotonin 5HT2A Receptors).
SR-46349 is an antagonist of 5-HT (2A/2C) receptor and increases the release of dopamine by medial prefrontal cortex in rats.1 It increases the signal transduction induced by 5-HT2 receptor by binding with high affinity.2 SR-46349 inhibits the aggregation of rabbit and human platelets in response to serotonin.3
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)