Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
vapor density
4.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture | description ACS reagent, ≥99.0% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance) |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% | assay - | assay 99.5-100.5% (calc. to the dried substance) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) |
| bp 211 °C (lit.) | bp 211 °C (lit.) | bp 211 °C (lit.) | bp 211 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?