Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
Informacje o tej pozycji
493,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
protein, ≥40 mg/mL biuret
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
- for the incubation of embryo prior to inner cell mass isolation
- in the complement-dependent cytotoxicity (CDC) assay of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- in the purification of schwann cells
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder |
| biological source rabbit | biological source guinea pig | biological source mouse | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| composition protein, ≥40 mg/mL biuret | composition - | composition - | composition - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?