Przejdź do
S7882
(−)-Scopolamine N-butyl bromide
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
(−)-N-Butylscopolamine bromide, Hyoscine N-butyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-744-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
InChI key
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Application
(−)-Scopolamine N-butyl bromide was used as standard in designing a procedure for quantification of compounds using CE-MS.8
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist; antispasmodic.
Scopolamine is an anti-muscarinic and cholinolytic alkaloid that inhibits parasympathetic-cholinergic system.5 The central effects include hallucinations, disorientation, restlessness and euphoria.6 Scopolamine disturb the stimulus detection performance in rats by interfering with the reticular cholinergic pathways.7
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1450000BP198Y0001983
description
≥98% (TLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)