Przejdź do
S7896
Syringaldazine
indicator for laccase and peroxidase activity, ≥98% (TLC), powder or crystals
Synonim(y):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[HOC6H2(OCH3)2CH=N-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.36
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-390-1
MDL number:
eCl@ss:
32160701
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Syringaldazine, indicator for laccase and peroxidase activity
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
technique(s)
protein detection: suitable
mp
209-210 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
InChI key
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Application
Syringaldazine has been used as a substrate to determine the enzymatic activity of the cuticular laccase.
Biochem/physiol Actions
Syringaldazine is a dimer of two molecules of 2,6-dimethoxyphenol linked by an azide bridge. It is a phenolic non-autooxidizable laccase-specific compound, that facilitates the detection of fungal laccase in some varieties of fungi. In addition, it also acts as an indicator for peroxidase activity in fungi.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Syringaldazine
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)