Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
Nazwa produktu
Stem Cell Factor human, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
≤15 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
monomer 18.6 kDa ((165 aa))
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture | description SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture | description SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture | description The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis. |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stem Cell Factor human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?