Przejdź do
S8063
Siastatin B
lyophilized powder
Synonim(y):
(3S, 4S, 5R, 6R)-6-(Acetylamino)-4,5-dihydroxy-3-piperidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Siastatin B, lyophilized powder, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
lyophilized powder
packaging
vial of 23.0 μmol
solubility
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI key
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
Application
Broad spectrum inhibitor of sialidase.
Biochem/physiol Actions
Streptomyces metabolite, a broad-spectrum inhibitor of neuraminidase (sialidase).
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)